2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450294-1G PC450294-5G
APOSPC450294-1GEA 198 EUR
APOSPC450294-1G APOSPC450294-5G
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
2,2-Difluoroethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formula: C₆H₄F₈O₃
Pto. Ebullición: 80…81 °C (150 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28334289
Núm. CAS: 1980044-06-1
UN: 1993
ADR: 3,III