3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC45030-1G PC45030-250MG
APOSPC45030-1GEA 58 EUR
APOSPC45030-1G APOSPC45030-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₆F₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32177069
Núm. CAS: 2375008-65-2