Bis(hexafluoroisopropyl) carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450303-25G PC450303-5G
APOSPC450303-25GEA 1900 EUR
APOSPC450303-25G APOSPC450303-5G
Bis(hexafluoroisopropyl) carbonate
Bis(hexafluoroisopropyl) carbonate
Formula: C₇H₂F₁₂O₃
MW: 362,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28334297
Núm. CAS: 18925-66-1