4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC45031-1G PC45031-250MG PC45031-5G
APOSPC45031-1GEA 58 EUR
APOSPC45031-1G APOSPC45031-250MG APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₅BrF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15527568
Núm. CAS: 453565-89-4