7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC45032-100MG PC45032-250MG
APOSPC45032-100MGEA 48 EUR
APOSPC45032-100MG APOSPC45032-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 95%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formula: C₁₀H₇FO
MW: 162.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077540
Núm. CAS: 3132-92-1