4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chlorophenyltriflate, 4-Chlorophenyl triflate
PC4504-1G PC4504-25G PC4504-5G
APOSPC4504-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4504-1G APOSPC4504-25G APOSPC4504-5G
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260,618 g/mol
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784323
Núm. CAS: 29540-84-9