Hexafluoroisopropyl methyl carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450407-25G PC450407-1G PC450407-5G
APOSPC450407-25GEA 1390 EUR
APOSPC450407-25G APOSPC450407-1G APOSPC450407-5G
Hexafluoroisopropyl methyl carbonate
Hexafluoroisopropyl methyl carbonate
Formula: C₅H₄F₆O₃
MW: 226,074 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28334384
Núm. CAS: 607382-52-5