Ethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC450418-25G PC450418-250MG PC450418-1G PC450418-5G
APOSPC450418-25GEA 1540 EUR
APOSPC450418-25G APOSPC450418-250MG APOSPC450418-1G APOSPC450418-5G
Ethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Ethyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formula: C₆H₆F₆O₃
MW: 240,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28334394
Núm. CAS: 18925-64-9