N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC450488-1G
PC450488-250MG
APOSPC450488-1GEA
960
EUR
APOSPC450488-1G
APOSPC450488-250MG
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine 95%
N-Cyclohexyl-2,2,5,5-tetrakis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolan-4-imine
Formula:
C₁₃H₁₁F₁₂NO₂ MW: 441,213 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD29765768 Núm. CAS: 5771-96-0 |