2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450492-1G PC450492-5G
APOSPC450492-1GEA 109 EUR
APOSPC450492-1G APOSPC450492-5G
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate, grado técnico
2,2-Difluoroethyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Formula: C₆H₆F₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28334494
Núm. CAS: 1980034-77-2