Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC450500-1G PC450500-250MG
APOSPC450500-1GEA 960 EUR
APOSPC450500-1G APOSPC450500-250MG
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate) 95%
Dipotassium 1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)butane-2,3-bis(olate)
Formula: C₆F₁₂O₂·2K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27918470
Núm. CAS: 127802-89-5