(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450509-1G PC450509-5G
APOSPC450509-1GEA 248 EUR
APOSPC450509-1G APOSPC450509-5G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Formula: C₁₀H₂₁F₃O₂Si
MW: 258,353 g/mol
Pto. Ebullición: 66…67 °C (8 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730296
Núm. CAS: 1254592-76-1