(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 237 EUR
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Formula: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
Pto. Ebullición: 78…79 °C (6 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730297
Núm. CAS: 1922958-25-5