(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450511-1G
PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA
248
EUR
APOSPC450511-1G
APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Formula:
C₁₀H₂₂F₂O₂Si Pto. Ebullición: 69…70 °C (6 mm Hg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30730298 Núm. CAS: 1922958-24-4 |