(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450513-1G PC450513-5G
APOSPC450513-1GEA 248 EUR
APOSPC450513-1G APOSPC450513-5G
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Formula: C₁₁H₂₁F₅O₂Si
MW: 308,361 g/mol
Pto. Ebullición: 86…87 °C (15 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730300
Núm. CAS: 1922958-27-7