1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450516-1G PC450516-5G
APOSPC450516-1GEA 248 EUR
APOSPC450516-1G APOSPC450516-5G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Formula: C₁₄H₃₁F₃O₂Si₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730303
Núm. CAS: 1922958-20-0