1,1,1-Trifluoro-3,3-bis(triethylsiloxy)propane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450517-1G PC450517-5G
APOSPC450517-1GEA 219 EUR
APOSPC450517-1G APOSPC450517-5G
1,1,1-Trifluoro-3,3-bis(triethylsiloxy)propane
1,1,1-Trifluoro-3,3-bis(triethylsiloxy)propane
Formula: C₁₅H₃₃F₃O₂Si₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730304
Núm. CAS: 2149598-07-0