cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450521-1G PC450521-250MG PC450521-500MG
APOSPC450521-1GEA 763 EUR
APOSPC450521-1G APOSPC450521-250MG APOSPC450521-500MG
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formula: C₄H₅F₃O
MW: 126,077 g/mol
Pto. Ebullición: 118,5 °C (60 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03092907
Núm. CAS: 83706-98-3
UN: 1987
ADR: 3,III