trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol
PC450522-1G PC450522-250MG
APOSPC450522-1GEA 725 EUR
APOSPC450522-1G APOSPC450522-250MG
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formula: C₄H₅F₃O
Pto. Ebullición: 128…129 °C (760 mm Hg)
Densidad: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077603
Núm. CAS: 83706-94-9
UN: 1987
ADR: 3,III