(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Proveedor: Apollo Scientific
PC450523-1G PC450523-5G
APOSPC450523-1GEA 248 EUR
APOSPC450523-1G APOSPC450523-5G
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Formula: C₁₀H₂₂F₃NOSi
Pto. Ebullición: 64…66 °C (5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730306
Núm. CAS: 208331-60-6