1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC450526-250MG PC450526-1G
APOSPC450526-250MGEA 236 EUR
APOSPC450526-250MG APOSPC450526-1G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane
Formula: C₈H₁₉F₃O₂Si₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730309
Núm. CAS: 2149590-54-3