4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450547-1G PC450547-5G
APOSPC450547-1GEA 115 EUR
APOSPC450547-1G APOSPC450547-5G
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate
Formula: C₁₂H₉F₁₃O₂
MW: 432.178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28334481
Núm. CAS: 1980085-17-3