Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450556-1G PC450556-250MG
APOSPC450556-1GEA 574 EUR
APOSPC450556-1G APOSPC450556-250MG
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Formula: C₃H₅F₅S
MW: 168,129 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561016
Núm. CAS: 690-04-0
UN: 1993
ADR: 3,III