Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450557-1G PC450557-250MG
APOSPC450557-1GEA 691 EUR
APOSPC450557-1G APOSPC450557-250MG
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Formula: C₄H₇F₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561017
Núm. CAS: 2149605-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III