3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450558-1G PC450558-5G
APOSPC450558-1GEA 198 EUR
APOSPC450558-1G APOSPC450558-5G
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Formula: C₃H₂BrF₅
MW: 212,944 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233030
Núm. CAS: 422-01-5