Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450559-1G PC450559-250MG
APOSPC450559-1GEA 575 EUR
APOSPC450559-1G APOSPC450559-250MG
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(3,3,3-trifluoropropoxy)phosphazene
Formula: C₁₈H₂₄F₁₈N₃O₆P₃
MW: 813,292 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075243
Núm. CAS: 1980062-79-0