(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450560-1G PC450560-250MG
APOSPC450560-1GEA 1190 EUR
APOSPC450560-1G APOSPC450560-250MG
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine
Formula: C₁₀H₁₁F₂NO
MW: 199,197 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28137321
Núm. CAS: 1902254-13-0