2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450561-100MG PC450561-250MG
APOSPC450561-100MGEA 351 EUR
APOSPC450561-100MG APOSPC450561-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₅F₆N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28137310
Núm. CAS: 91915-68-3