4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450562-1G PC450562-250MG
APOSPC450562-1GEA 690 EUR
APOSPC450562-1G APOSPC450562-250MG
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formula: C₄H₅FO₃
MW: 120,079 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22577168
Núm. CAS: 127213-73-4