N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450563-1G PC450563-250MG
APOSPC450563-1GEA 824 EUR
APOSPC450563-1G APOSPC450563-250MG
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Formula: C₁₂H₁₁F₅N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30062918
Núm. CAS: 1980048-36-9