4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450569-25G PC450569-5G
APOSPC450569-25GEA 870 EUR
APOSPC450569-25G APOSPC450569-5G
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
4-Iodo-1,1,2,2,2-pentafluoropentane
Formula: C₅H₆F₅I
MW: 287,998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18781884
Núm. CAS: 1379295-32-5