1,1,1,2,2-Pentafluoropentane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450571-1G PC450571-250MG PC450571-5G
APOSPC450571-1GEA 145 EUR
APOSPC450571-1G APOSPC450571-250MG APOSPC450571-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropentane
1,1,1,2,2-Pentafluoropentane
Formula: C₅H₇F₅
MW: 162,101 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28135687
Núm. CAS: 154381-43-8
UN: 1993
ADR: 3,II