(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450572-1G PC450572-250MG
APOSPC450572-1GEA 857 EUR
APOSPC450572-1G APOSPC450572-250MG
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane
Formula: C₅H₁₀F₂Si
MW: 136,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30062987
Núm. CAS: 17757-16-3
UN: 1993
ADR: 3,II