1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450574-1G PC450574-250MG
APOSPC450574-1GEA 342 EUR
APOSPC450574-1G APOSPC450574-250MG
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene 97%
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-bis(4-bromophenoxy)-2-butene
Formula: C₁₆H₈Br₂F₆O₂
MW: 506,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30062857
Núm. CAS: 1980781-18-7