4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450579-1G PC450579-250MG
APOSPC450579-1GEA 128 EUR
APOSPC450579-1G APOSPC450579-250MG
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Formula: C₁₅H₁₀F₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00626459
Núm. CAS: 22543-52-8