2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC450581-1G PC450581-5G
APOSPC450581-1GEA 87 EUR
APOSPC450581-1G APOSPC450581-5G
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate 97%
2,2-Difluoroethyl trifluoroacetate
Formula: C₄H₃F₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442057
Núm. CAS: 7556-84-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II