(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC450582-1G PC450582-5G
APOSPC450582-1GEA 208 EUR
APOSPC450582-1G APOSPC450582-5G
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol
Formula: C₃H₆F₂O₂
Pto. Ebullición: 113 °C (37,5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29988691
Núm. CAS: 1026908-13-3