2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC45176-1G PC45176-250MG PC45176-5G
APOSPC45176-1GEA 575 EUR
APOSPC45176-1G APOSPC45176-250MG APOSPC45176-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28750503
Núm. CAS: 1239353-49-1
UN: 3265
ADR: 8,III