6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4523-1G PC4523-250MG
APOSPC4523-1GEA 140 EUR
APOSPC4523-1G APOSPC4523-250MG
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,109 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190145
Núm. CAS: 103467-50-1