6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4536-1G PC4536-5G PC4536-25G
APOSPC4536-1GEA 183 EUR
APOSPC4536-1G APOSPC4536-5G APOSPC4536-25G
6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190146
Núm. CAS: 89586-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III