Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
PC4550-1G
APOSPC4550-1GEA 260 EUR
APOSPC4550-1G
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Formula: C₈H₁₃F₃O₂
MW: 198,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784244
Núm. CAS: 885275-92-3
UN: 1993
ADR: 3,III