Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4558-25G PC4558-5G PC4558-100G
APOSPC4558-25GEA 92.8 EUR
APOSPC4558-25G APOSPC4558-5G APOSPC4558-100G
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Sodium 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
Formula: C₇F₅O₂·Na
MW: 234,055 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01652013
Núm. CAS: 4830-57-3