6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4567-1G PC4567-250MG
APOSPC4567-1GEA 783 EUR
APOSPC4567-1G APOSPC4567-250MG
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₃BrF₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236309
Núm. CAS: 141872-90-4