Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4591-25G PC4591-5G
APOSPC4591-25GEA 455 EUR
APOSPC4591-25G APOSPC4591-5G
Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate 98%
Dimethyl perfluoro-3,6-dioxaoctane-1,8-dioate
Formula: C₈H₆F₈O₆
MW: 350,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094248
Núm. CAS: 24647-20-9