4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)aniline
PC4598-10G PC4598-5G
APOSPC4598-10GEA 496 EUR
APOSPC4598-10G APOSPC4598-5G
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115973
Núm. CAS: 158727-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III