3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Amino-1,1,1-trifluoropropane
PC4603-1G
PC4603-5G
PC4603-500MG
APOSPC4603-1GEA
79.9
EUR
APOSPC4603-1G
APOSPC4603-5G
APOSPC4603-500MG
3,3,3-Trifluoropropylamine 97%
3,3,3-Trifluoropropylamine
Formula:
C₃H₆F₃N MW: 113,082 g/mol Pto. Ebullición: 67…68 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01694854 Núm. CAS: 460-39-9 UN: 2924 ADR: 3+8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...