2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4613-1G PC4613-100MG PC4613-5G
APOSPC4613-1GEA 285 EUR
APOSPC4613-1G APOSPC4613-100MG APOSPC4613-5G
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile 95%
2-[1-Amino-2-(4-fluorophenoxy)ethylidene]malononitrile
Formula: C₁₁H₈FN₃O
MW: 217,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00139200
Núm. CAS: 1284228-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III