Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC4631-10G PC4631-1G PC4631-5G
APOSPC4631-10GEA 998 EUR
APOSPC4631-10G APOSPC4631-1G APOSPC4631-5G
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl N-[4-(trifluoromethyl)pyrimid-2-yl]piperidine-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661832
Núm. CAS: 215654-84-5