2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
PC46351-100MG PC46351-1G PC46351-250MG
APOSPC46351-100MGEA 464 EUR
APOSPC46351-100MG APOSPC46351-1G APOSPC46351-250MG
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Formula: C₅H₇F₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701580
Núm. CAS: 1171319-69-9