2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC46352-1G PC46352-250MG PC46352-5G
APOSPC46352-1GEA 49.3 EUR
APOSPC46352-1G APOSPC46352-250MG APOSPC46352-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂ClF₂N
MW: 173,547 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18415560
Núm. CAS: 1261472-31-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III